Merck
MAT089756071
Matrix Scientific
(2,4,6-Trimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥80,200
ベンダーカタログ番号: 018894-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥80,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 018894-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
(2,4,6-trimethyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-7-4-8(2)13-10(6-12(15)16)9(3)14-11(13)5-7/h4-5,14H,6H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
MZVKWYHEJPCSMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018894.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018894.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)