Merck
MAT062354318
Matrix Scientific
5-Methyl-4-morpholin-4-ylmethyl-furan-2-carboxylicacid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥80,200
ベンダーカタログ番号: 010221-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥80,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 010221-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methyl-4-(4-morpholinylmethyl)-2-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO4.ClH/c1-8-9(6-10(16-8)11(13)14)7-12-2-4-15-5-3-12;/h6H,2-5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
FZIMAWVOPGCTNK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010221.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010221.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)