Merck
MAT062353751
Matrix Scientific
Butyl-but-2-ynyl-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥80,200
ベンダーカタログ番号: 008659-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥80,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 008659-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-butyl-N-(2-butynyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;/h9H,3,5,7-8H2,1-2H3;1H
InChI Key
VWNWWFYNIDCSAP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008659.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008659.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)