Merck
MAT062351235
Matrix Scientific
3-(5-Amino-1H-benzoimidazol-2-yl)phenolhydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥80,200
ベンダーカタログ番号: 007898-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥80,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 007898-1G
¥80,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(5-amino-1H-benzimidazol-2-yl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H11N3O.BrH/c14-9-4-5-11-12(7-9)16-13(15-11)8-2-1-3-10(17)6-8;/h1-7,17H,14H2,(H,15,16);1H
InChI Key
KRSSBVJZKKKCOB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007898.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007898.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)