Merck
MAT048696124
Matrix Scientific
(4-Iodobutyl)perfluorocyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
464.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(4-iodobutyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C10H8F11I/c11-5(3-1-2-4-22)6(12,13)8(16,17)10(20,21)9(18,19)7(5,14)15/h1-4H2
InChI Key
YPCPYZKAISYTCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012854.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012854.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)