Merck
MAT047031379
Matrix Scientific
(3-Isopropoxy-propyl)-(1-methyl-piperidin-4-yl)-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,600
ベンダーカタログ番号: 012292-500MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 012292-500MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(3-isopropoxypropyl)-1-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H26N2O/c1-11(2)15-10-4-7-13-12-5-8-14(3)9-6-12/h11-13H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
VFERUZKEIMQACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012292.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012292.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)