Merck
MAT047030812
Matrix Scientific
N-(Pyridin-3-ylcarbonyl)methionine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,600
ベンダーカタログ番号: 011779-500MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 011779-500MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl-N-(3-pyridinylcarbonyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-17-6-4-9(11(15)16)13-10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
XPOZUYPEUMYKMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011779.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011779.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)