Merck
MAT047030286
Matrix Scientific
3-(3,4-Dimethyl-benzenesulfonyl)-propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,600
ベンダーカタログ番号: 011309-500MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 011309-500MG
¥45,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4S/c1-8-3-4-10(7-9(8)2)16(14,15)6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
BQBZVJSVOQMDRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011309.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011309.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)