Merck
MAT047027682
Matrix Scientific
1-(Perfluoro-n-octyl)decane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
560.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
427
mp
52
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluorooctadecane
Inchi Code
1S/C18H21F17/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-10H2,1H3
InChI Key
QHOQQFYKDKRESO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009125.html
Boiling point
427
Melting Point
52
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009125.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)