Merck
MAT047025068
Matrix Scientific
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥26,000
1 G
¥41,700
ベンダーカタログ番号: 006883-500MG
¥26,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥26,000
1 G
¥41,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 006883-500MG
¥26,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
284-286
Iupac Name
4-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O4/c1-18-10-7-11(19-2)15-12(14-10)8-3-5-9(6-4-8)13(16)17/h3-7H,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
ARKCVXXCSBFGDT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006883.html
Melting Point
284-286
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006883.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)