Merck
MAT047024457
Matrix Scientific
Pentafluoropropionamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,900
ベンダーカタログ番号: 006128-5G
¥36,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 006128-5G
¥36,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
95-96
Iupac Name
2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H2F5NO/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H2,9,10)
InChI Key
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006128.html
Melting Point
95-96
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006128.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)