Merck
MAT047024207
Matrix Scientific
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,700
1 G
¥29,100
ベンダーカタログ番号: 005836-250MG
¥14,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,700
1 G
¥29,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 005836-250MG
¥14,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5,7-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)5-3-6(11(15,16)17)9-7(4-5)18-2-1-8(9)19/h1-4H,(H,18,19)
InChI Key
VMUHDGVEVRDEMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005836.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005836.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)