コンテンツへスキップ
Merck

MAT047022789

Matrix Scientific

Methyl trifluoroacrylate

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

1 G
¥18,200
5 G
¥58,300

ベンダーカタログ番号: 004129-1G

¥18,200


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
1 G
¥18,200
5 G
¥58,300

About This Item

CAS番号:
分子量:
140.06
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: 004129-1G

¥18,200


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

bp

85-86

Iupac Name

methyl 2,3,3-trifluoroacrylate

Inchi Code

1S/C4H3F3O2/c1-9-4(8)2(5)3(6)7/h1H3

InChI Key

LOYYAPWQNHOYQA-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Freezer

Country of Origin

US

Product Link

https://www.matrixscientific.com/004129.html

Boiling point

85-86

ピクトグラム

MSDS

https://www.matrixscientific.com/004129.html


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)