Merck
MAT047021924
Matrix Scientific
2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,400
5 G
¥19,400
25 G
¥55,400
ベンダーカタログ番号: 003099-1G
¥13,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,400
5 G
¥19,400
25 G
¥55,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 003099-1G
¥13,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
bp
121-128/1 Torr
mp
55-8
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11/h1-2,5,11H,3-4H2
InChI Key
PCCMNBRZMKANQD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003099.html
Boiling point
121-128/1 Torr
Melting Point
55-8
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003099.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)