Merck
KEYH14DE350F
Key Organics / BIONET
4-methyl-2-nitro-5-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 4T-0604-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.83
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4T-0604-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methyl-2-nitro-5-(4-phenyl-1-piperazinyl)phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H20N4O2.ClH/c1-13-11-17(21(22)23)15(18)12-16(13)20-9-7-19(8-10-20)14-5-3-2-4-6-14;/h2-6,11-12H,7-10,18H2,1H3;1H
InChI Key
PDDURACLOWXLEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0604
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0604
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)