Merck
KEYH042EEC34
Key Organics / BIONET
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
>270
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-1-2-8(11-5-7)12-4-3-10-6-12/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
HHWABXGAQNCVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-337S
Melting Point
>270
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-337S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)