Merck
KEYH042EEC00
Key Organics / BIONET
{2-[dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]phenyl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥15,400
1 G
¥18,000
5 G
¥45,900
ベンダーカタログ番号: AS-2210-500MG
¥15,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥15,400
1 G
¥18,000
5 G
¥45,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AS-2210-500MG
¥15,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
{2-[dimethyl(2-thienyl)silyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C13H16OSSi/c1-16(2,13-8-5-9-15-13)12-7-4-3-6-11(12)10-14/h3-9,14H,10H2,1-2H3
InChI Key
HVCAKKVDVSHFOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2210
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2210
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)