Merck
KEYH042EEBFA
Key Organics / BIONET
ethyl (2E)-3-amino-3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}prop-2-enoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,600
1 G
¥105,200
2 G
¥188,200
ベンダーカタログ番号: 5F-900-500MG
¥56,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,600
1 G
¥105,200
2 G
¥188,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.7
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5F-900-500MG
¥56,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl (2E)-3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]-2-propenoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O2.ClH/c1-2-19-11(18)7-10(16)17-9-5-3-4-8(6-9)12(13,14)15;/h3-7,17H,2,16H2,1H3;1H/b10-7+;
InChI Key
CCSFNQCUUAAHNQ-HCUGZAAXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5F-900
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5F-900
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)