Merck
KEY771306106
Key Organics / BIONET
(5Z)-5-[(3-methoxyphenyl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
ベンダーカタログ番号: NS-00057-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: NS-00057-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
227-230 deg
Iupac Name
(5Z)-5-(3-methoxybenzylidene)-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C11H9NO2S2/c1-14-8-4-2-3-7(5-8)6-9-10(13)12-11(15)16-9/h2-6H,1H3,(H,12,13,15)/b9-6-
InChI Key
ZXBRDIMYFRPBGK-TWGQIWQCSA-N
保管温度
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00057
Melting Point
227-230 deg
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00057
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)