Merck
KEY771305842
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(2S)-piperidin-2-yl]benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.74
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 4-[(2S)-2-piperidinyl]benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-13(15)11-7-5-10(6-8-11)12-4-2-3-9-14-12;/h5-8,12,14H,2-4,9H2,1H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI Key
JHDNHEWPPXDXMA-YDALLXLXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7180
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7180
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)