Merck
KEY514454782
Key Organics / BIONET
1-(2-hydroxyphenyl)pentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
5 G
¥154,000
ベンダーカタログ番号: SS-4963-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,900
1 G
¥56,600
5 G
¥154,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SS-4963-500MG
¥38,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-hydroxyphenyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-2-3-7-10(12)9-6-4-5-8-11(9)13/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3
InChI Key
UJFVHMXWJOMCKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4963
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4963
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)