Merck
KEY514454776
Key Organics / BIONET
2-(difluoromethyl)quinazolin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥136,300
1 G
¥211,000
ベンダーカタログ番号: SS-4957-500MG
¥136,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥136,300
1 G
¥211,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SS-4957-500MG
¥136,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(difluoromethyl)quinazolin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H6F2N2O/c10-7(11)8-12-6-4-2-1-3-5(6)9(14)13-8/h1-4,7H,(H,12,13,14)
InChI Key
GUGTXKFOYGDRGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4957
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)