Merck
KEY466134016
Key Organics / BIONET
4-[bis(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 12R-0223-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12R-0223-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[di(1H-pyrrol-2-yl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O2/c19-16(20)12-7-5-11(6-8-12)15(13-3-1-9-17-13)14-4-2-10-18-14/h1-10,15,17-18H,(H,19,20)
InChI Key
CMTXNTDFVMNRKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0223
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)