Merck
KEY466133691
Key Organics / BIONET
3-(4-nitrophenoxy)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 12K-043-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12K-043-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)8(2)15-10-5-3-9(4-6-10)11(13)14/h3-6,8H,1-2H3
InChI Key
QGSVIIVTOWWDFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12K-043
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12K-043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)