Merck
KEY466133646
Key Organics / BIONET
N-(4-chlorophenyl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
10 G
¥1,667,100
20 G
¥2,994,400
ベンダーカタログ番号: 12H-907-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
10 G
¥1,667,100
20 G
¥2,994,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12H-907-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
InChI Key
ANRCRHLXUCJAKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12H-907
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12H-907
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)