Merck
KEY466133631
Key Organics / BIONET
5,6-dimethyl-4-nitro-1H-1,3-benzodiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
10 G
¥1,711,700
20 G
¥3,074,900
ベンダーカタログ番号: 12H-317S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
10 G
¥1,711,700
20 G
¥3,074,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12H-317S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6-dimethyl-4-nitro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-7-8(11-4-10-7)9(6(5)2)12(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
YOCFPELJWAVPDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12H-317S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12H-317S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)