Merck
KEY466133414
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 11X-0824-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 11X-0824-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13N5O2/c1-4-18-10(17)9-6-16(15-14-9)11-12-7(2)5-8(3)13-11/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
QFBPHAZGSSQKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11X-0824
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11X-0824
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)