Merck
KEY466133329
Key Organics / BIONET
2-chloro-3-(4-methylpiperazin-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
ベンダーカタログ番号: 11T-0655-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 11T-0655-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-3-(4-methyl-1-piperazinyl)naphthoquinone
Inchi Code
1S/C15H15ClN2O2/c1-17-6-8-18(9-7-17)13-12(16)14(19)10-4-2-3-5-11(10)15(13)20/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI Key
GUNUJEHGUYLPRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)