Merck
KEY466133166
Key Organics / BIONET
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 11P-665-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 11P-665-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O3/c1-20-13-4-2-3-9-7-14(21-16(9)13)15(19)11-6-5-10(17)8-12(11)18/h2-8,15,19H,1H3
InChI Key
JIBJEUTYWADIIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-665
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)