Merck
KEY466132947
Key Organics / BIONET
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorophenyl)methoxy]amino}pent-3-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
ベンダーカタログ番号: 11M-732-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 11M-732-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorobenzyl)oxy]amino}-3-penten-2-one
Inchi Code
1S/C12H11F4NO2/c1-8(6-11(18)12(14,15)16)17-19-7-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-6,17H,7H2,1H3/b8-6+
InChI Key
QTSAKYBYVXAEEW-SOFGYWHQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-732
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-732
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)