Merck
KEY466132258
Key Organics / BIONET
2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2/c1-8(10(6-13)7-14)9-2-4-11(12)5-3-9/h2-5H,1H3
InChI Key
WJXJNOHGXBNAIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0209
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0209
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)