Merck
KEY465203373
Key Organics / BIONET
2-amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-hydroxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)
InChI Key
VHVGNTVUSQUXPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3359
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3359
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)