Merck
KEY465203321
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
192.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(12)14-2/h3-8H,1-2H3/b8-5+
InChI Key
VEZIKIAGFYZTCI-VMPITWQZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3707
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)