Merck
KEY465203244
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-N-[(2E)-pyrrolidin-2-ylidene]methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
ベンダーカタログ番号: MS-3394-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: MS-3394-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
trifluoro-N-[(2Z)-2-pyrrolidinylidene]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7F3N2O2S/c6-5(7,8)13(11,12)10-4-2-1-3-9-4/h2,9-10H,1,3H2
InChI Key
GLHVOAMXECPWGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3394
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)