Merck
KEY465203167
Key Organics / BIONET
2-amino-5-(4-chlorophenyl)furan-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-5-(4-chlorophenyl)-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-5-8(6-13)11(14)15-10/h1-5H,14H2
InChI Key
MXGPVKXKRRYSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3117
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)