Merck
KEY465203121
Key Organics / BIONET
5-nitro-N4,N6-diphenyl-N4-(propan-2-yl)pyrimidine-4,6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~4~-isopropyl-5-nitro-N~4~,N~6~-diphenyl-4,6-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C19H19N5O2/c1-14(2)23(16-11-7-4-8-12-16)19-17(24(25)26)18(20-13-21-19)22-15-9-5-3-6-10-15/h3-14H,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI Key
LYSHPYHYFAAWIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2964
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)