Merck
KEY465203092
Key Organics / BIONET
(2,6-difluorophenyl)({[(4-methoxyphenyl)methyl]carbamoyl})methyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
ベンダーカタログ番号: MS-2854-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: MS-2854-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2,6-difluorophenyl)-2-[(4-methoxybenzyl)amino]-2-oxoethyl acetate
Inchi Code
1S/C18H17F2NO4/c1-11(22)25-17(16-14(19)4-3-5-15(16)20)18(23)21-10-12-6-8-13(24-2)9-7-12/h3-9,17H,10H2,1-2H3,(H,21,23)
InChI Key
SMXRUROVNPMIOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2854
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)