Merck
KEY465203085
Key Organics / BIONET
N'-(thiophene-2-carbonyl)thiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
ベンダーカタログ番号: MS-2838-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: MS-2838-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S2/c13-9(7-3-1-5-15-7)11-12-10(14)8-4-2-6-16-8/h1-6H,(H,11,13)(H,12,14)
InChI Key
FBOFFEXPCHQWDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2838
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2838
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)