Merck
KEY465202877
Key Organics / BIONET
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]-2-phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
ベンダーカタログ番号: MS-2156-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: MS-2156-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy](phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O5/c1-19-10-8-11(20-2)16-14(15-10)21-12(13(17)18)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,12H,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
IDLITGCUZZUBBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2156
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)