Merck
KEY465202821
Key Organics / BIONET
4-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
ベンダーカタログ番号: MS-1919-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: MS-1919-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-(ethane-1,2-diyl)diphenol
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H2
InChI Key
URFNSYWAGGETFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-1919
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1919
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)