Merck
KEY465202593
Key Organics / BIONET
(5E)-5-[(2-hydroxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
ベンダーカタログ番号: MS-0405-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: MS-0405-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5E)-5-(2-hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H7NO3S/c12-7-4-2-1-3-6(7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5+
InChI Key
IZVVCHFDGJEVTB-VMPITWQZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0405
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0405
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)