Merck
KEY465202173
Key Organics / BIONET
2-{[(4-chlorophenyl)methyl]sulfanyl}-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
ベンダーカタログ番号: JS-1203-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.85
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: JS-1203-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(4-chlorobenzyl)sulfanyl]-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H17ClO3S/c1-12-2-6-14(7-3-12)16(20)10-17(18(21)22)23-11-13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,17H,10-11H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
LLBPSKRWWMYWGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-1203
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1203
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)