Merck
KEY465202088
Key Organics / BIONET
(4-tert-butylcyclohexylidene)amino 3-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: JS-0688-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: JS-0688-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-tert-butylcyclohexanone O-(3-nitrobenzoyl)oxime
Inchi Code
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)13-7-9-14(10-8-13)18-23-16(20)12-5-4-6-15(11-12)19(21)22/h4-6,9,11,13,18H,7-8,10H2,1-3H3
InChI Key
GCRFLQUCABDRIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0688
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0688
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)