Merck
KEY465201941
Key Organics / BIONET
N-[(phenylcarbamoyl)amino]pyridine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
ベンダーカタログ番号: HF-0017-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: HF-0017-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
240
Iupac Name
2-isonicotinoyl-N-phenylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H12N4O2/c18-12(10-6-8-14-9-7-10)16-17-13(19)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,18)(H2,15,17,19)
InChI Key
FISFUBWOMGVREQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0017
Melting Point
240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0017
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)