Merck
KEY465201681
Key Organics / BIONET
N'-[(oxolan-3-yl)methyl](tert-butoxy)carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
ベンダーカタログ番号: 9N-066-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9N-066-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-11-6-8-4-5-14-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
RIWWGPKTYAHFGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9N-066
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9N-066
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)