Merck
KEY465200398
Key Organics / BIONET
4,6-dimethyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}amino)pyridine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
ベンダーカタログ番号: 9C-054-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
352.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 9C-054-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-dimethyl-2-({[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}amino)nicotinamide
Inchi Code
1S/C16H15F3N4O2/c1-8-6-9(2)21-14(12(8)13(20)24)23-15(25)22-11-5-3-4-10(7-11)16(17,18)19/h3-7H,1-2H3,(H2,20,24)(H2,21,22,23,25)
InChI Key
XDYNJRHBWRPOPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9C-054
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9C-054
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)