Merck
KEY465199283
Key Organics / BIONET
1-(4-acetylphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥71,200
1 G
¥134,700
2 G
¥242,800
5 G
¥515,300
10 G
¥959,400
20 G
¥1,720,600
ベンダーカタログ番号: 7T-0092-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥71,200
1 G
¥134,700
2 G
¥242,800
5 G
¥515,300
10 G
¥959,400
20 G
¥1,720,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7T-0092-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-acetylphenyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-8(14)9-2-4-10(5-3-9)13-11(15)6-7-12(13)16/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
OEMDVKXAOKHWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7T-0092
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0092
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)