Merck
KEY465199263
Key Organics / BIONET
methyl 3-(2-chlorobenzamido)thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
10 G
¥1,711,700
ベンダーカタログ番号: 7R-1331-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
5 G
¥916,600
10 G
¥1,711,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7R-1331-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-[(2-chlorobenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10ClNO3S/c1-18-13(17)11-10(6-7-19-11)15-12(16)8-4-2-3-5-9(8)14/h2-7H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
JXYISYMVMSRBCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-1331
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-1331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)