Merck
KEY465199006
Key Organics / BIONET
(Z)-{[3-nitro-4-(piperidin-1-yl)phenyl]methylidene}amino 4-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
ベンダーカタログ番号: 7N-666S-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
367.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7N-666S-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-nitro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde O-(4-methylbenzoyl)oxime
Inchi Code
1S/C20H21N3O4/c1-15-5-8-17(9-6-15)20(24)27-21-14-16-7-10-18(19(13-16)23(25)26)22-11-3-2-4-12-22/h5-10,13-14H,2-4,11-12H2,1H3/b21-14-
InChI Key
PHEIYWQHQKDHRK-STZFKDTASA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7N-666S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7N-666S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)