Merck
KEY465198570
Key Organics / BIONET
4-(2,4-dichlorophenoxy)-N-(propan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
ベンダーカタログ番号: 7G-421S-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7G-421S-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[4-(2,4-dichlorophenoxy)-6-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-N-isopropylamine
Inchi Code
1S/C14H12Cl2F3N3O/c1-7(2)20-13-21-11(14(17,18)19)6-12(22-13)23-10-4-3-8(15)5-9(10)16/h3-7H,1-2H3,(H,20,21,22)
InChI Key
KPZTYFJZQWHZPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7G-421S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7G-421S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)